Läs mer
6-kinoxalinkarboxylsyra, TRC
Produktkod. 30409094
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30409094 500 mg
1 options
Produktkod. 30409094 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCQ765260500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Quinoxalinecarboxylic Acid
CAS 6925-00-4
Molekylformel C9H6N2O2
Kvantitet 500 mg
Synonym Quinoxaline-6-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C9H6N2O2/c12-9(13)6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-5H,(H,12,13)
LEDER OC(=O)c1ccc2nccnc2c1
IUPAC-namn Kinoxalin-6-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 174.16
Formel vikt 174.0429