Läs mer
6(R)-[2-(8(S)-Hydroxy]-2(S),6(R)-dimethyl-1,2,6,7,8,8a(R)-hexahydro-1(S)-naphthyl]ethyl-4(R)-hydroxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-pyran-2-one, TRC
Produktkod. 30408292
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30408292 10 mg
30395908 25 mg
30399094 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30408292 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94162510MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79952-42-4
Molekylformel C19 H28 O4
Molekylvikt (g/mol) 320.42
Synonym 2H-Pyran-2-one, 6-[2-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-8-hydroxy-2,6-dimethyl-1-naphthalenyl]ethyl]tetrahydro-4-hydroxy-, (4R,6R)-, 2H-Pyran-2-one, 6-[2-(1,2,6,7,8,8a-hexahydro-8-hydroxy-2,6-dimethyl-1-naphthalenyl)ethyl]tetrahydro-4-hydroxy-, [1S-[1α(4S*,6S*),2α,6β,8β,8aα]]-, (4R,6R)-6-[2-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-Hexahydro-8-hydroxy-2,6-dimethyl-1-naphthalenyl]ethyl]tetrahydro-4-hydroxy-2H-pyran-2-one, Antibiotic MB 530A, Lovastatin diol lactone, Monacolin J
IUPAC-namn (4R,6R)-6-[2-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-hydroxy-2,6-dimethyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]ethyl]-4-hydroxyoxan-2-one
LEDER C[C@@H]1C[C@H](O)[C@@H]2[C@@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H](C)C=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lovastatin diol lactone
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H28O4/c1-11-7-13-4-3-12(2)16(19(13)17(21)8-11)6-5-15-9-14(20)10-18(22)23-15/h3-4,7,11-12,14-17,19-21H,5-6,8-10H2,1-2H3/t11-,12-,14+,15+,16-,17-,19-/m0/s1
Formel vikt 320.1988