Läs mer
Invitrogen™ 6-ROX (6-Carboxy-X-Rhodamine), enkel isomer
Produktkod. 11520156
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11520156
Brand: Invitrogen™ C6156
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
6-ROX (6-Carboxy-X-Rhodamine), enkel isomer
Excitations- och emissionsspektra för karboxyrhodamin 6G (CR 6G) ligger mellan de för fluorescein och tetrametylrodamin. Med en toppabsorption vid 525 nm är konjugat av carboxyrhodamine 6G en utmärkt matchning med 514 nm spektrallinjen hos argonjonlasern. Den aminreaktiva 6-CR 6G, SE kan användas för att fästa denna fluorofor till biomolekyler av intresse inklusive aminmodifierade oligonukleotider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10 mg
Produkttyp 6-ROX
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Kemisk reaktivitet Amin
Frakt skick Rumstemperatur
Reaktiv del Karboxylsyra
Etikett eller färgämne ROX
Etiketttyp Klassiska färgämnen
Emission 525
Excitation 514