Läs mer
6-S-(2,4-Dinitrophenyl)-2',3'-O-(1-methylethylidene)-6-thioinosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-S-(2,4-Dinitrophenyl)-2',3'-O-(1-methylethylidene)-6-thioinosine |
| CAS | 52545-08-1 |
| Molekylformel | C19H18N6O8S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Furo[3,4-d]-1,3-dioxole, Inosine Deriv. |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18N6O8S/c1-19(2)32-14-11(6-26)31-18(15(14)33-19)23-8-22-13-16(23)20-7-21-17(13)34-12-4-3-9(24(27)28)5-10(12)25(29)30/h3-5,7-8,11,14-15,18,26H,6H2,1-2H3/t11-,14?,15?,18+/m1/s1 |
| LEDER | CC1(C)OC2[C@@H](CO)O[C@@H](C2O1)n3cnc4c(Sc5ccc(cc5[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])ncnc34 |
| IUPAC-namn | [(4S,6R)-4-[6-(2,4-dinitrophenyl)sulfanylpurin-9-yl]-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-6-yl]methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 490.45 |
| Formel vikt | 490.0907 |