missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
[6]-Shogaol (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [6]-Shogaol |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H24O3/c1-3-4-5-6-7-8-15(18)11-9-14-10-12-16(19)17(13-14)20-2/h7-8,10,12-13,19H,3-6,9,11H2,1-2H3/b8-7+ |
| Formel vikt | 276.1725 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?