missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6'-Sialyllactose Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6'-Sialyllactose Sodium Salt |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H39NO19.Na/c1-7(28)24-13-8(29)2-23(22(38)39,43-20(13)15(34)10(31)4-26)40-6-12-16(35)17(36)18(37)21(41-12)42-19(11(32)5-27)14(33)9(30)3-25;/h3,8-21,26-27,29-37H,2,4-6H2,1H3,(H,24,28)(H,38,39);/q;+1/p-1/t8-,9-,10+,11+,12+,13+,14+,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,23+;/m0./s1 |
| Formel vikt | 655.1936 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?