Läs mer
MedChemExpress 6-TAMRA
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylvikt (g/mol) | 430.45 g/mol |
| Löslighet | DMSO : 2.86 mg/mL (6.64 mM; Need ultrasonic) |
| Innehåll och lagring | -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Frakt skick | Room temperature |
| CAS | 91809-67-5 |
| Synonym | 6-Carboxytetramethylrhodamine |