Läs mer
MedChemExpress 6-TAMRA-SE
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 5 mg |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Molekylvikt (g/mol) | 527.52 g/mol |
| Löslighet | DMSO : 100 mg/mL (189.57 mM; Need ultrasonic) |
| Innehåll och lagring | -20°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Frakt skick | Room temperature |
| Mål | HBV |
| CAS | 150810-69-8 |
| Synonym | 6-TAMRA-NHS ester ∣ 6-Carboxytetramethylrhodamine N-succinimidyl ester |