Läs mer
6-tert-butyl-2,4-dimetylfenol, Mikromol™
Produktkod. 18083180
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18083180 100 mg
1 options
Produktkod. 18083180 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0177.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
6-tert-butyl-2,4-dimetylfenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-tert-Butyl-4,6-dimethylphenol
CAS 1879-09-0
Analyt- eller komponentnamn 2-tert-Butyl-4,6-dimethylphenol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H18 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 6-tert-Butyl-2,4-dimethylphenol, 2-tert-Butyl-4,6-dimethylphenol
InChI formel InChI=1S/C12H18O/c1-8-6-9(2)11(13)10(7-8)12(3,4)5/h6-7,13H,1-5H3
LEDER Cc1cc(C)c(O)c(c1)C(C)(C)C
IUPAC-namn 2-tert-butyl-4,6-dimetylfenol
Molekylvikt (g/mol) 178.27
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 178,1358 g/mol