Läs mer
6-(tert-butyl)-3-etyl-2-amino-4,7-dihydrotieno[2,3-c]pyridin-3,6(5H)-dikarboxylat, Thermo Scientific™
Produktkod. 10433763
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10433763 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10423763 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10092124 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10433763 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01303DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 193537-14-3
Molekylformel C15H22N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 326.411
InChI-nyckel XSXVOVXVHBSSSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 6-boc-2-amino-4,7-dihydro-5h-thieno 2,3-c pyridine-3-carboxylate, 2-amino-4,7-dihydro-5h-thieno 2,3-c pyridine-3,6-dicarboxylic acid 6-tert butyl ester 3-ethyl ester, 6-tert-butyl 3-ethyl 2-amino-4,5-dihydrothieno 2,3-c pyridine-3,6 7h-dicarboxylate, 6-tert-butyl 3-ethyl 2-amino-4h,5h,6h,7h-thieno 2,3-c pyridine-3,6-dicarboxylate, 6-tert-butyl 3-ethyl 2-amino-4,7-dihydrothieno 2,3-c pyridine-3,6 5h-dicarboxylate, 2-amino-6-boc-4,5,6,7-tetrahydro-thieno 2,3-c pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4,7-dihydro-5h-thieno 2,3-c pyridine-3,6-dicarboxylic acid 6-tert-butyl ester 3-ethyl ester, 6-tert-butyl 3-ethyl 2-amino-4h,5h,7h-thieno 2,3-c pyridine-3,6-dicarboxylate, ethyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrothieno 2,3-c pyridine-3-carboxylate, n-boc protected
PubChem CID 2794740
IUPAC-namn 6-O-tert-butyl-3-O-etyl-2-amino-5,7-dihydro-4H-tieno[2,3-c]pyridin-3,6-dikarboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=C(SC2=C1CCN(C2)C(=O)OC(C)(C)C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-(tert-Butyl) 3-ethyl 2-amino-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-3,6(5H)-dicarboxylate
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 326.41
Procent renhet 95%