Läs mer
6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Terbuthylazine Metabolite CGA 324007 |
| Analyt- eller komponentnamn | Terbuthylazine Metabolite CGA 324007 |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12N4O2/c1-7(2,3)11-4-8-5(12)10-6(13)9-4/h1-3H3,(H3,8,9,10,11,12,13) |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 184.096 |