Läs mer
6-(tert-Butylamino)-3-methyl-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Terbuthylazine Metabolite SYN 545666 |
| Analyt- eller komponentnamn | Terbuthylazine Metabolite SYN 545666 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N4O2/c1-8(2,3)11-5-9-6(13)12(4)7(14)10-5/h1-4H3,(H2,9,10,11,13,14) |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 198.1117 |
| Procent renhet | >95% |