missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-tert-Butyldimethylsilyl-4’-hydroxy Raloxifene-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-tert-Butyldimethylsilyl-4'-hydroxy Raloxifene-d4 |
| CAS | 1329611-25-7 |
| Molekylformel | C34H37D4NO4SSi |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | [6-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-2-(4-hydroxyphenyl)benzo[b]thien-3-yl][4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]phenyl]methanone-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C34H41NO4SSi/c1-34(2,3)41(4,5)39-28-17-18-29-30(23-28)40-33(25-9-13-26(36)14-10-25)31(29)32(37)24-11-15-27(16-12-24)38-22-21-35-19-7-6-8-20-35/h9-18,23,36H,6-8,19-22H2,1-5H3/i21D2,22D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(Oc1ccc(cc1)C(=O)c2c(sc3cc(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)ccc23)c4ccc(O)cc4)C([2H])([2H])N5CCCCC5 |
| IUPAC-namn | [6-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzothiophen-3-yl]-[4-(1,1,2,2-tetradeuterio-2-piperidin-1-ylethoxy)phenyl]methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 591.87 |
| Formel vikt | 591.2777 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?