Läs mer
6-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-hexyne, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-hexyne |
| CAS | 73448-13-2 |
| Molekylformel | C12H24OSi |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Tert-Butyl(5-hexynyloxy)dimethylsilane, (1,1-Dimethylethyl)(5-hexynyloxy)dimethylsilane, (1,1-Dimethylethyl)(5-hexyn-1-yloxy)dimethylsilane |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24OSi/c1-7-8-9-10-11-13-14(5,6)12(2,3)4/h1H,8-11H2,2-6H3 |
| LEDER | CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCC#C |
| IUPAC-namn | tert-butyl-hex-5-ynoxy-dimethylsilane |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.4 |
| Formel vikt | 212.1596 |