missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-tert-Butyldimethylsilyloxy-4-(1-methylethenyl)-1-methyl-cyclohexane 1,2-Epoxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-tert-Butyldimethylsilyloxy-4-(1-methylethenyl)-1-methyl-cyclohexane 1,2-Epoxide |
| CAS | 121289-19-8 |
| Molekylformel | C16H30O2Si |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (1,1-Dimethylethyl)dimethyl[[(1R,2S,4R,6R)-1-methyl-4-(1-methylethenyl)-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-2-yl]oxy]-silane |
| InChI formel | InChI=1S/C16H30O2Si/c1-11(2)12-9-13-16(6,17-13)14(10-12)18-19(7,8)15(3,4)5/h12-14H,1,9-10H2,2-8H3/t12-,13-,14+,16-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=C)[C@H]1C[C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@]2(C)O[C@@H]2C1 |
| IUPAC-namn | tert-butyl-dimethyl-[[(1R,3R,5S,6R)-6-methyl-3-prop-1-en-2-yl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-5-yl]oxy]silane |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.49 |
| Formel vikt | 282.2015 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?