Läs mer
∆6-testosteron, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Delta6-Testosterone |
| CAS | 2484-30-2 |
| Molekylformel | C19 H26 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 17beta-Hydroxyandrosta-4,6-dien-3-one, Testosterone Imp. I (EP), Delta6-Testosterone, Androstan-4,6-diene-17β-ol-3-one, Androsta-4,6-dien-3-one','17-hydroxy-','(17β)-, Androsta-4,6-dien-3-one','17β-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), (17β)-17-Hydroxyandrosta-4,6-dien-3-one, 17β-Hydroxy-Δ4,6-androstadien-3-one, 17β-Hydroxyandrost-4,6-dien-3-one, 17β-Hydroxyandrost-4,6-diene-3-one, 17β-Hydroxyandrosta-4,6-dien-3-one, 4,6-Androstadiene-17β-ol-3-one, 6,7-Dehydrotestosterone, 6-Dehydrotestosterone, Androst-4,6-dien-17β-ol-3-one, Androsta-4,6-dien-17β-ol-3-one, NSC 75560, Δ4,6-Androstadien-3-one-17β-ol, Δ6-Testosterone |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3-4,11,14-17,21H,5-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C=CC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| IUPAC-namn | (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hydroxy-10,13-dimetyl-1,2,8,9,11,12,14,15,16,17-dekahydrocyklopenta[a]fenantren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.4 |
| Formel vikt | 286.1933 |