Läs mer
6-(Tetrahydropyran-4-yloxi)nikotinaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10515184
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10515184 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10246333 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10515184 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC58304CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 910036-95-2
Molekylformel C11H13NO3
Molekylvikt (g/mol) 207.23
MDL-nummer MFCD09817493
InChI-nyckel ZQQOWSDTLFHTAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-tetrahydropyran-4-yloxy nicotinaldehyde, 6-oxan-4-yloxy pyridine-3-carbaldehyde, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy pyridine-3-carboxaldehyde, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy nicotinaldehyde, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy nicotinaldehyde, 6-oxan-4-yl oxy pyridine-3-carbaldehyde, 6-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine-3-carbaldehyde
PubChem CID 24229577
IUPAC-namn 6-(oxan-4-yloxi)pyridin-3-karbaldehyd
LEDER O=CC1=CN=C(OC2CCOCC2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-(Tetrahydropyran-4-yloxy)nicotinaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 207.23
Procent renhet 97%