Läs mer
6-(tetrahydropyran-4-yloxi)nikotinsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11306815
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11306815 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10328063 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11306815 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC58301CB
Kemiska identifierare
CAS 886851-55-4
Molekylformel C11H13NO4
Molekylvikt (g/mol) 223.228
MDL-nummer MFCD09258833
InChI-nyckel OLOSQIMMFCSJHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-oxan-4-yloxy pyridine-3-carboxylic acid, 6-tetrahydropyran-4-yloxy nicotinic acid, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy nicotinic acid, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy nicotinic acid, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy pyridine-5-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 6-oxan-4-yl oxy pyridine-3-carboxylic acid, 4-5-carboxypyridin-2-yl oxy tetrahydro-2h-pyran
PubChem CID 24229576
IUPAC-namn 6-(oxan-4-yloxi)pyridin-3-karboxylsyra
LEDER C1COCCC1OC2=NC=C(C=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-(Tetrahydropyran-4-yloxy)nicotinic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 223.23
Procent renhet 97%