Läs mer
6-(tetrahydropyran-4-yloxi)nikotinonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10092304
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10092304 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10255564 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10092304 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC58316DA
Kemiska identifierare
CAS 884507-60-2
Molekylformel C11H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 204.23
MDL-nummer MFCD09702388
InChI-nyckel CCEWHGWDICBASG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-tetrahydropyran-4-yloxy nicotinonitrile, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy pyridine-3-carbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile,6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 6-oxan-4-yloxy pyridine-3-carbonitrile, 6-oxan-4-yl oxy pyridine-3-carbonitrile, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy nicotinonitrile, 6-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine-3-carbonitrile
PubChem CID 24229580
IUPAC-namn 6-(oxan-4-yloxi)pyridin-3-karbonitril
LEDER N#CC1=CN=C(OC2CCOCC2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-(Tetrahydropyran-4-yloxy)nicotinonitrile
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 204.23
Procent renhet 97%