Läs mer
[6-(Tetrahydropyran-4-yloxi)pyrid-3-yl]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11336815
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11336815 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10285324 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11336815 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC58309CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 906352-79-2
Molekylformel C11H15NO3
Molekylvikt (g/mol) 209.245
MDL-nummer MFCD09817494
InChI-nyckel UTEOAQJLPJOMJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-oxan-4-yloxy pyridin-3-yl methanol, 6-tetrahydropyran-4-yloxy pyrid-3-yl methanol, 6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridin-3-yl methanol, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy pyridin-3-yl methanol, 6-oxan-4-yl oxy pyridin-3-yl methanol, 5-hydroxymethyl-2-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine, 3-pyridinemethanol,6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy pyridin-3-yl methanol, 6-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy-3-pyridyl methan-1-ol
PubChem CID 24229579
IUPAC-namn [6-(oxan-4-yloxi)pyridin-3-yl]metanol
LEDER C1COCCC1OC2=NC=C(C=C2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [6-(Tetrahydropyran-4-yloxy)pyrid-3-yl]methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 209.24
Procent renhet 97%