Läs mer
6-(tetrahydropyran-4-yloxi)pyridin-2-karbaldehyd, Thermo Scientific™
Produktkod. 10491514
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10491514 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10481514 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10306244 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10491514 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC58204DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 898289-54-8
Molekylformel C11H13NO3
Molekylvikt (g/mol) 207.229
InChI-nyckel SBTGZJPHUYLRRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine-2-carbaldehyde, 6-oxan-4-yloxy pyridine-2-carbaldehyde, 6-oxan-4-yl oxy pyridine-2-carbaldehyde, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy picolinaldehyde, 6-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine-2-carbaldehyde
PubChem CID 45594294
IUPAC-namn 6-(oxan-4-yloxi)pyridin-2-karbaldehyd
LEDER C1COCCC1OC2=CC=CC(=N2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyridine-2-carbaldehyde
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 207.23
Procent renhet 95%