Läs mer
6-(Tetrahydropyran-4-yloxi)pyridin-2-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10615165
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10615165 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10245844 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10615165 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC58201CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 906352-78-1
Molekylformel C11H13NO4
Molekylvikt (g/mol) 223.228
MDL-nummer MFCD11100042
InChI-nyckel UEWVONKWINVFRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy picolinic acid, 6-oxan-4-yloxy pyridine-2-carboxylic acid, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy pyridine-2-carboxylic acid, 6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine-2-carboxylic acid, 6-oxan-4-yl oxy pyridine-2-carboxylic acid, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy picolinicacid, 4-6-carboxypyridin-2-yl oxy tetrahydro-2h-pyran, 2-carboxy-6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy pyridine, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy pyridine-2-carboxylic acid, 6-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine-2-carboxylic acid
PubChem CID 43811039
IUPAC-namn 6-(oxan-4-yloxi)pyridin-2-karboxylsyra
LEDER C1COCCC1OC2=CC=CC(=N2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-(Tetrahydropyran-4-yloxy)pyridine-2-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 223.23
Procent renhet 97%