Läs mer
6-Tien-2-ylnikotinaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10205854
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10205854 250 mg 250mg
10697493 1 g 1g
10401894 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10205854 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC54804CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 834884-61-6
Molekylformel C10H7NOS
Molekylvikt (g/mol) 189.232
MDL-nummer MFCD04115421
InChI-nyckel TZMYWLDEGHJHDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-thien-2-ylnicotinaldehyde, 6-thiophen-2-yl nicotinaldehyde, 6-thiophen-2-yl pyridine-3-carbaldehyde, 6-thiophen-2-yl-pyridine-3-carbaldehyde, 6-thien-2-ylnicotinylaldehyde, 6-2-thienyl pyridine-3-carbaldehyde, 6-thien-2-ylpyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,6-2-thienyl, 2-thien-2-ylpyridine-5-carboxaldehyde
PubChem CID 24229542
IUPAC-namn 6-tiofen-2-ylpyridin-3-karbaldehyd
LEDER C1=CSC(=C1)C2=NC=C(C=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Thien-2-ylnicotinaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 189.24
Procent renhet 97%