Läs mer
6-tien-2-ylnikotinsyra, Thermo Scientific™
Produktkod. 10623245
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10623245 250 mg 250mg
10418643 1 g 1g
10326384 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10623245 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC54801CB
Kemiska identifierare
CAS 179408-54-9
Molekylformel C10H7NO2S
Molekylvikt (g/mol) 205.23
MDL-nummer MFCD06410384
InChI-nyckel QYGFXNUFKLRCRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-thien-2-ylnicotinic acid, 6-thiophen-2-yl nicotinic acid, 6-2-thienyl nicotinic acid, 6-thiophen-2-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-2-thienyl pyridine-3-carboxylic acid, acmc-209efk, 6-thien-2ylnicotinic acid, 6-thiophen-2-yl-nicotinic acid, 6-thiophen-2-ylnicotinic acid, 2-thien-2-yl-5-pyridinecarboxylic acid
PubChem CID 15411144
LEDER OC(=O)C1=CN=C(C=C1)C1=CC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Thien-2-ylnicotinic acid
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 6-tiofen-2-ylpyridin-3-karboxylsyra
Formel vikt 205.24
Procent renhet 97%