Läs mer
(6-tien-2-ylpyrid-3-yl)metanol, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10347104
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10347104 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
1 options
Produktkod. 10347104 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC54809CB
Kemiska identifierare
CAS 198078-57-8
Molekylformel C10H9NOS
Molekylvikt (g/mol) 191.248
MDL-nummer MFCD06410427
InChI-nyckel OLHQRPWNQRBQMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-thien-2-ylpyrid-3-yl methanol, 6-thiophen-2-yl pyridin-3-yl methanol, 3-pyridinemethanol,6-2-thienyl, 2-thien-2-yl-5-hydroxymethylpyridine, 6-2-thienyl-3-pyridyl methan-1-ol
PubChem CID 15411145
IUPAC-namn (6-tiofen-2-ylpyridin-3-yl)metanol
LEDER C1=CSC(=C1)C2=NC=C(C=C2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (6-Thien-2-ylpyrid-3-yl)methanol
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 191.25
Procent renhet 95%