Läs mer
(6-tien-2-ylpyridin-3-yl)metylamin-dihydroklorid, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10633825
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10633825 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10397154 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10633825 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC54863CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 913830-32-7
Molekylformel C10H12Cl2N2S
Molekylvikt (g/mol) 263.18
MDL-nummer MFCD09025878
InChI-nyckel FWNBHEVGWIALSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-thien-2-ylpyridin-3-yl methylamine dihydrochloride, 6-thiophen-2-yl pyridin-3-yl methanamine dihydrochloride, 1-6-thiophen-2-yl pyridin-3-yl methanamine dihydrochloride, 6-thiophen-2-yl pyrid-3-ylmethylamine dihydrochloride, 5-aminomethyl-2-thien-2-yl pyridine dihydrochloride, 6-2-thienyl-3-pyridyl methylamine, chloride, chloride, 2-5-aminomethyl pyridin-2-yl thiophene dihydrochloride, 3-pyridinemethanamine,6-2-thienyl-,hydrochloride 1:2, 1-6-thiophen-2-yl pyridin-3-yl methanamine-hydrogen chloride 1/2
PubChem CID 24229545
IUPAC-namn (6-tiofen-2-ylpyridin-3-yl)metanamin;dihydroklorid
LEDER C1=CSC(=C1)C2=NC=C(C=C2)CN.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (6-Thien-2-ylpyridin-3-yl)methylamine dihydrochloride
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 263.19
Procent renhet 90%