Läs mer
MedChemExpress 6-Thio-2'-Deoxyguanosine
Specifikationer
Specifikationer
| Molekylvikt (g/mol) | 283.31 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Innehåll och lagring | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Frakt skick | Room temperature |
| Renhet | 97.0% |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (176.49 mM∣Need ultrasonic) |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 789-61-7 |
| Synonym | 6-thio-dG∣ β-TGdR |