Läs mer
6-Thioguanin, 98 %
Produktkod. 11499177
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499177 1 g 1g
11409187 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499177 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21280.03
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 154-42-7 | C5H5N5S | 167,19 g/mol
6-tioguanin fungerar som en antineoplastisk och purin-antimetabolit. Det är också användbart som en inhibering av stimulerat uttryck av TNF-relaterat apoptosinducerande ligand (TRAIL) protein. Det är involverat i behandlingen av akut leukemi och psoriasis. Vidare används det för behandling av ulcerös kolit och autoimmuna sjukdomar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Löslig i utspädda lösningar av alkalihydroxider och varm alkohol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 154-42-7
Molekylformel C5H5N5S
Molekylvikt (g/mol) 167.19
MDL-nummer MFCD00233553
InChI-nyckel WYWHKKSPHMUBEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-thioguanine, thioguanine, tioguanine, 2-amino-6-mercaptopurine, 6-mercaptoguanine, tioguanin, tabloid, lanvis, 2-amino-6-purinethiol, 2-aminopurine-6-thiol
PubChem CID 2723601
ChEBI CHEBI:9555
LEDER NC1=NC(=S)C2=C(N1)N=CN2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Thioguanine
Smältpunkt >360 °C
Analysprocentintervall 0.98
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 157765
Merck Index 14,9337
Löslighetsinformation Löslig i utspädda lösningar av alkalihydroxider och het alkohol. Olöslig i vatten.
IUPAC-namn 2-amino-3,7-dihydropurin-6-tion
Formel vikt 167.19
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Thioguanine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Thioguanine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.