missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Thioguanosine Triphosphate Triethylamine Salt (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Thioguanosine Triphosphate Triethylamine Salt |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N5O13P3S/c11-10-13-7-4(8(32)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(26-9)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,18,19,20)(H3,11,13,14,32)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?