Learn More
6-Thioinosine Phosphate (>85%), TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 6-Thioinosine Phosphate |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N4O7PS/c15-6-4(1-20-22(17,18)19)21-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)23/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,11,12,23)(H2,17,18,19)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1 |
| Formel vikt | 364.0243 |