missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6-Thioinosine Phosphate (>85%), TRC

Produktkod. 30456571
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30456571 1 mg
30453900 25 mg
30452977 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30456571 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT3445001MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 53-83-8
Molekylformel C10 H13 N4 O7 P S
Molekylvikt (g/mol) 364.27
Synonym 6-Thioinosine Phosphate
IUPAC-namn [(2R,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(6-sulfanylidene-1H-purin-9-yl)oxolan-2-yl]methyl dihydrogen phosphate
LEDER O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP(=O)(O)O)n2cnc3C(=S)NC=Nc23

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 6-Thioinosine Phosphate
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13N4O7PS/c15-6-4(1-20-22(17,18)19)21-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)23/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,11,12,23)(H2,17,18,19)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Formel vikt 364.0243
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.