Läs mer
6-Thioxanthine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Thioxanthine |
| CAS | 2002-59-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C5 H4 N4 O S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4N4OS/c10-5-8-3-2(4(11)9-5)6-1-7-3/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11) |
| LEDER | O=C1NC(=S)c2[nH]cnc2N1 |
| IUPAC-namn | 6-sulfanylidene-3,7-dihydropurin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.18 |
| Formel vikt | 168.0106 |
| Visa mer |