missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-(Triethylammonium)hexyl Methanethiosulfonate Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-(Triethylammonium)hexyl Methanethiosulfonate Bromide |
| CAS | 386229-78-3 |
| Molekylformel | C13 H30 N O2 S2 . Br |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H30NO2S2.BrH/c1-5-14(6-2,7-3)12-10-8-9-11-13-17-18(4,15)16;/h5-13H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Br-].CC[N+](CC)(CC)CCCCCCSS(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | triethyl(6-methylsulfonylsulfanylhexyl)azanium;bromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 376.42 |
| Formel vikt | 375.0901 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?