Läs mer
6-(trifluormetyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-karboxylsyrahydrat, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15449035
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15449035 250 mg 250mg
15439035 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15449035 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H35639.MD
 Begränsad artikel
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1858251-06-5
Molekylformel C9H7F3N2O3
Molekylvikt (g/mol) 248.161
MDL-nummer MFCD22682819
InChI-nyckel HECZGTGLQVJBSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-trifluoromethyl imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid hydrate
PubChem CID 112758303
IUPAC-namn 6-(trifluormetyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-karboxylsyra;hydrat
LEDER C1=CC2=NC(=CN2C=C1C(F)(F)F)C(=O)O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
Smältpunkt 251 °C till 253 °C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 230,15 (Vattenfattig)
Procent renhet 95%