Läs mer
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid, 97%
Produktkod. 11384476
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11384476 250 mg 250mg
11374476 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11384476 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20054.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 231291-22-8 | C7H3F3NO2 | 190.10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 231291-22-8
Molekylformel C7H3F3NO2
Molekylvikt (g/mol) 190.10
MDL-nummer MFCD00792430
InChI-nyckel JNYLMODTPLSLIF-UHFFFAOYSA-M
Synonym 6-trifluoromethyl nicotinic acid, 6-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 6-trifluoromethylnicotinic acid, 6-trifluoromethyl-nicotinic acid, 2-trifluoromethyl-5-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl pyridine-5-carboxylic acid, 6-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid
PubChem CID 2777551
IUPAC-namn 6-(trifluormetyl)pyridin-3-karboxylsyra
LEDER [O-]C(=O)C1=CC=C(N=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Smältpunkt 191°C to 192°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 191.11
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.