Läs mer
6-Trifluorometylnikotinsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Trifluoromethyl Nicotinic Acid |
| CAS | 231291-22-8 |
| Molekylformel | C7H4F3NO2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2-Trifluoromethyl-5-pyridinecarboxylic Acid, 6-Trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-2-1-4(3-11-5)6(12)13/h1-3H,(H,12,13) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc(nc1)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 6-(trifluormetyl)pyridin-3-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.11 |
| Formel vikt | 191.0194 |