Läs mer
6-(trifluormetyl)pyridin-3-sulfonylklorid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10494379
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10494379 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10494379 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00261DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonyl chloride
CAS 959996-58-8
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C6H3ClF3NO2S
Kvantitet 1 g
Synonym 6-trifluoromethyl pyridine-3-sulfonyl chloride, 6-trifluoromethyl-3-pyridinesulfonyl chloride, 3-pyridinesulfonylchloride,6-trifluoromethyl, chloro 6-trifluoromethyl 3-pyridyl sulfone, 3-pyridinesulfonyl chloride, 6-trifluoromethyl
InChI-nyckel NSGLNIQAWVNZFB-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=NC=C1S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F
IUPAC-namn 6-(trifluormetyl)pyridin-3-sulfonylklorid
Molekylvikt (g/mol) 245.6
PubChem CID 45594311
Formel vikt 245.6
Procent renhet 97%