Läs mer
6-(Trifluoromethyl)uracil, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6- (Trifluoromethyl)uracil |
| Kvantitet | 5 g |
| IUPAC-namn | 6-(trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione |
| Formel vikt | 180.08 |
| Procent renhet | 97% |
| Fysisk form | Powder |