Läs mer
[6-(Trimethylammonium)hexyl] Methanethiosulfonate Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (6-(Trimethylammonium)hexyl) Methanethiosulfonate Bromide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H24NO2S2.BrH/c1-11(2,3)9-7-5-6-8-10-14-15(4,12)13;/h5-10H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vikt | 333.0432 |