Läs mer
6-Undecanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Undecanol |
| CAS | 23708-56-7 |
| Molekylformel | C11H24O |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H24O/c1-3-5-7-9-11(12)10-8-6-4-2/h11-12H,3-10H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCC(O)CCCCC |
| IUPAC-namn | undecan-6-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.3 |
| Formel vikt | 172.1827 |