Läs mer
Greiner Bio-One 6-well ThinCert™ Cell Culture Inserts for Multiwell Plates
Produktkod. 10175793
Change view
Porstorlek:
0,4 μm
8,0 μm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek
10175793 0,4 μm
10073483 8,0 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10175793 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 657641
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Made of highly transparent polystyrene. Greiner Bio-One 6-Well ThinCert™ Cell Culture Inserts for Multiwell Plates is free of detectable DNase, RNase, human DNA.
  • Non-Pyrogenic
  • Non-cytotoxic
  • Stable clear polystyrene housing
  • Hanging geometry
  • Sealed PET capillary pore membrane
  • Single sterile blister packing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Pore density: 2 x 106
Kapacitet (metrisk) 4.15 mL (Well)
Kulturområde 452.4 mm2
Material Polystyrene
Sterilitet Sterile
Typ Cell Culture Insert
Volym (metrisk) Fungerar 2.0 to 4.15 mL
Räkna väl 6
Porstorlek 0,4 μm
Stödjande membran PET
Höjd (metrisk) 19 mm