Läs mer
Gilac™ 6-hjuls Dolly med rostfritt stålskaft
Produktkod. 17918791
Change view
Bärande kapacitet (metrisk):
250 kg
Produktkod. Bärande kapacitet (metrisk)
17918791 250 kg
1 options
Produktkod. 17918791 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G170311
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1532.00 SEK
    1012.63 SEK / Paket med 1
    Save 519.37 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
6-Wheel Dolly med Stainless Steel Shaft drar nytta av ökad rörlighet tack vare sin exklusiva design med 6 fasta hjul. De 2 centrala hjulen är tillbakadragna vilket gör det lättare att passera trösklar och montera trösklar.
  • Universal docka på hjul.
  • Ökad rörlighet tack vare sin exklusiva design med 6 fasta hjul.
  • De 2 centrala hjulen är tillbakadragna vilket gör det lättare att passera trösklar och montera trösklar.
  • Lastkapacitet: 250 kg.
  • Pivoter på centrala hjul för svängändamål.
  • Dollies kan staplas när de är tomma, vilket gör det lättare att transportera dem.
  • Rostfri axel rekommenderas i fuktiga miljöer (inga skador på lagren även i närvaro av vatten).
  • Maskintvättbar.
  • Kompatibel med alla GILAC 600 x 400 och 400 x 300 mm behållare och lådor.
  • GILAC avtagbar dragstång finns tillgänglig (som tillval).
  • ABS-insprutad bas med solid ram garanterar oöverträffad hållbarhet.
  • 100 mm PP hjul.
Specifikationer
Typ Dolly
Håller Behållare och lådor
Bärande kapacitet (engelska) 551 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 250 kg
Material ABS-plast, förkromat stål
Hjuldiameter (metrisk) 100 mm
Färg Grå