Läs mer
Thermo Scientific™ 6 x 50 ml fast vinkel HIGHConic™ Rotor med lock
Produktkod. 10658441 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
6 x 50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet unitSize
10658441 6 x 50 ml Varje
1 options
Produktkod. 10658441 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75007588
Förbättra pelletisering och minska bearbetningstiden i koniska cellodlingsrör med en unik 45° vinkeldesign med hjälp av Thermo Scientific™ 6 x 50 ml fast vinkel Highconic™ Rotor.
Förbättra pelletisering och minska bearbetningstiden i koniska cellodlingsrör med en unik 45° vinkeldesign med hjälp av Thermo Scientific™ 6 x 50 ml fast vinkel Highconic™ Rotor, som ger sex-platser flexibel kapacitet. Rotor separerar provet på botten av röret, snarare än på väggarna, för att producera en kompakt pellet och väl klarad supernatant.
Specifikationer:
  • Max. Kapacitet: 6 x 50 ml
  • Max. Hastighet/RCF: 8500rpm/10 015 xg
Beställningsinformation:
När rotorn är utrustad med tillbehörsadaptrar (säljs separat), accepterar rotor rör från 1,5 till 50 ml, inklusive 15 till 50 ml Falcon™ rör.
Inkluderar:
Rotor och lock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 6 x 50mL HIGHConic-rotor med fast vinkel med lock
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 6 x 50 ml
Max. RCF 10,015 x g
Max. Hastighet 8,500 rpm
Radie (metrisk) 12.4 cm
Max. Rörlängd 122 mm
Max. Diameter på rör 29 mm
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Sorvall Primo och Primo Centrifuger
Vinkel Fast
Certifikat och efterlevnad Bioinneslutning certifierad av CAMR™ , HPA, Porton Down, Storbritannien
Bioinneslutning Ja