Läs mer
Ohaus™ 6 x centrifugrörsadaptrar, öppen botten, Frontier™ Rotorer med fast vinkel
Produktkod. 15846632 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kapacitet:
0,2/0,4 ml
0,5 ml
1,5/2,0 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet unitSize
15846632 0,5 ml Paket med 6
15836632 0,2/0,4 ml Paket med 6
15856632 1,5/2,0 ml Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15846632 Leverantör Ohaus™ Leverantörsnummer 30130885
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Underlätta centrifugering av rör mindre än originalet, förutsatt bärarutrymme för en uppsättning av Frontier™ rotorer med fast vinkel.
  • Rymmer centrifugrör som är mindre än utrymmet i rotorhållaren
  • Platt, öppen bottenhållare.
  • Lämplig för användning i följande Frontier™ rotorer:
    • R-A30x2/13MS
    • R-A24x2/15MS
    • R-A24x2/15M
    • R-A12x2/18MI
    • R-A24x2/16MI
    • R-A30x2/14MIS
    • R-A44x2/16MI
    • R-A24x2/16MIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 0,5 ml
Max. Diameter på rör 8 mm
För användning med (utrustning) Frontier rotorer med fast vinkel
Beskrivning Adapter, D8 mm, 0,5 ml rör x6
Antal platser 1
Antal per förpackning 6