Läs mer
Ohaus™ 6 x centrifugrörsadaptrar, öppen botten, Frontier™ Rotorer med fast vinkel
Produktkod. p-7158839 Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
0.2/0.4 mL
0.5 mL
1.5/2.0 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 15836632
Brand: Ohaus™ 30130884
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Underlätta centrifugering av rör mindre än originalet, förutsatt bärarutrymme för en uppsättning av Frontier™ rotorer med fast vinkel.
  • Rymmer centrifugrör som är mindre än utrymmet i rotorhållaren
  • Platt, öppen bottenhållare.
  • Lämplig för användning i följande Frontier™ rotorer:
    • R-A30x2/13MS
    • R-A24x2/15MS
    • R-A24x2/15M
    • R-A12x2/18MI
    • R-A24x2/16MI
    • R-A30x2/14MIS
    • R-A44x2/16MI
    • R-A24x2/16MIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 0.2/0.4 mL
Max. Diameter på rör 6 mm
För användning med (utrustning) Frontier rotorer med fast vinkel
Beskrivning Adapter, D6mm, 0,2/0,4ml rör x6
Antal platser 1
Antal per förpackning 6