Läs mer
Abnova™ 6 X DNA-laddningsfärgämne
Produktkod. 16042545
Change view
Kvantitet:
4 ml
Förpackningsstorlek:
4ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
16042545 4 ml 4ml
1 options
Produktkod. 16042545 Leverantör Abnova™ Leverantörsnummer D0008.4mL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
6 X DNA-laddning Färgämnet är användbart för att ladda DNA-prover i brunnar på agrarosgelelektrofores. Den innehåller EDTA, glycerol, bromfenolblått och 10 mM Tris-HCl (pH8,0).
Specifikationer
För användning med (applikation) PCR, Elektrofores
Kvantitet 4 ml
Förvaringskrav Förvara i rumstemperatur. För långtidsförvaring, förvara vid -20 °C