Läs mer
Rephile™ 60 L Tanknivåsensor
Produktkod. 15439659 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Vattenreningssystem
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15439659 Vattenreningssystem Varje
1 options
Produktkod. 15439659
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2880.83 SEK
    2324.35 SEK / Paket med 1
    Save 556.48 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ansvarsfriskrivning: Dessa produkter tillverkas av Rephile. Rephile är inte associerade med eller godkända av Merck™.
60 L tanknivåsensor. Jämförbar med FTPF05381. Återanvänd flottören.
Ansvarsfriskrivning: Dessa produkter tillverkas av Rephile. Rephile är inte associerade med eller godkända av Merck™.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
För användning med (utrustning) Vattenreningssystem
Typ Nivåsensor