Läs mer
Ratiolab™ 60 ml universalbehållare
Kapacitet (metrisk):
60 mL
Beskrivning
- Tillverkad av polypropen
- För enkel identifiering och möjligheten att märka dem med en penna är behållarna vita
- Lämplig för frysförvaring
- Autoklaverbar vid 121 °C
- Matsäker
- Separat icke-sterilt skruvlock medföljer
- Tillhandahålls 350/pk
Specifica
Specifica
| Stängningsfärg | Vitt |
| Förslutning ingår | Ja |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Kvantitet | 350/pk |
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Multifunktionsbehållare |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Provtagning, lagring |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto