Läs mer
Wheaton™ 60 mL provbehållare av polypropen
Märka:
Ingen etikett
Tryckt
Beskrivning
- För allmän provtagning, transport och lagring
- Brett containersortiment för att passa de flesta användarbehov
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provburk |
| Förslutning ingår | Ja |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Sterila |
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Certifikat och efterlevnad | EU-direktiv 98/79/EG |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Diameter (metrisk) | 44.2 mm |
| Visa mer |