Läs mer
Wheaton™ 60 mL provbehållare av polypropen
Produktkod. 16474969
Märka:
Ingen etikett
Tryckt
Produktkod. 16474969
Brand: Wheaton™ 360104
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Steril provbehållare erbjuder provsäkerhet och användarsäkerhet med läckagefri prestanda.
  • För allmän provtagning, transport och lagring
  • Brett containersortiment för att passa de flesta användarbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Produkttyp Provbehållare
Förslutning ingår Ja
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Certifikat och efterlevnad EU-direktiv 98/79/EG
Stängningsfärg Vitt
Stängningsmaterial Polyeten
Förslutningstyp Skruvlock
Diameter (metrisk) 44.2 mm
Höjd (metrisk) 60.2 mm
Märka Ingen etikett
nr per ärende 300/Cs.
Antal per förpackning 50/Pk.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis