Läs mer
Wheaton™ 60 mL provbehållare av polypropen
Märka:
Ingen etikett
Tryckt
Description
- För allmän provtagning, transport och lagring
- Brett containersortiment för att passa de flesta användarbehov
Spécification
Spécification
| Produkttyp | Provbehållare |
| Förslutning ingår | Ja |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Certifikat och efterlevnad | EU-direktiv 98/79/EG |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Diameter (metrisk) | 44.2 mm |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu